Tisk…
2,3-Diaminotoluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methylbenzene-1,2-diamine, Toluene-2,3-diamine, 1,2-Diamino-3-methylbenzene
OR5830-1G OR5830-5G
APOSOR5830-1GEA 417 CZK
APOSOR5830-1G APOSOR5830-5G
2,3-Diaminotoluene 95%
2,3-Diaminotoluene
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 225 °C
Bod tání: 59…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011589
CAS číslo: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5