Tisk…
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 2-Hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridinone
OR5829-25G OR5829-5G
APOSOR5829-25GEA 827 CZK
APOSOR5829-25G APOSOR5829-5G
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone 98+%
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Vzorec: C₇H₆N₂O₂
Bod tání: 275…276 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059559
CAS číslo: 21642-98-8