Tisk…
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methylpyridazin-3(2H)-one
OR5828-100G OR5828-25G OR5828-500G
APOSOR5828-100GEA 11210 CZK
APOSOR5828-100G APOSOR5828-25G APOSOR5828-500G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039720
CAS číslo: 13327-27-0