Tisk…
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5827-100G OR5827-25G OR5827-5G
APOSOR5827-100GEA 4140 CZK
APOSOR5827-100G APOSOR5827-25G APOSOR5827-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₇N₃O₃
MW: 169,14 g/mol
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03206481
CAS číslo: 73896-36-3