Tisk…

2,5-Dimethylstyrene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5826-1G OR5826-5G
APOSOR5826-1GEA 1330 CZK
APOSOR5826-1G APOSOR5826-5G
2,5-Dimethylstyrene 97%
2,5-Dimethylstyrene
Vzorec: C₁₀H₁₂
Bod varu: 71…72 °C/10mmHg
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008614
CAS číslo: 2039-89-6
EINECS: 218-028-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR