3-Nitroanthranilic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5824-100G
OR5824-25G
OR5824-500G
APOSOR5824-100GEA
2280
CZK
APOSOR5824-100G
APOSOR5824-25G
APOSOR5824-500G
3-Nitroanthranilic acid
3-Nitroanthranilic acid
Vzorec:
C₇H₆N₂O₄ Bod tání: 207…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024261 CAS číslo: 606-18-8 |