Tisk…
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,5-Dimethoxyphenyl)metaboric acid, 2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid, (2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)borane
OR5823-100G
APOSOR5823-100GEA 5590 CZK
APOSOR5823-100G
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Bod tání: 95…98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318181
CAS číslo: 107099-99-0