Tisk…
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5822-25G OR5822-100G OR5822-5G
APOSOR5822-25GEA 705 CZK
APOSOR5822-25G APOSOR5822-100G APOSOR5822-5G
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine 98%
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN₃O₂
Bod tání: 194…196 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044350
CAS číslo: 27048-04-0
EINECS: 248-188-5