Tisk…
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5820-1G OR5820-5G OR5820-25G
APOSOR5820-1GEA 1660 CZK
APOSOR5820-1G APOSOR5820-5G APOSOR5820-25G
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole 97%
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₂HBrN₂S
Bod tání: 68…73 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04115375
CAS číslo: 61929-24-6