Tisk…
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5814-1G OR5814-250MG
APOSOR5814-1GEA 21560 CZK
APOSOR5814-1G APOSOR5814-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₃BO₂
Bod tání: 32…34 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD07363842
CAS číslo: 871333-97-0