Tisk…
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 1450 CZK
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Bod tání: 245…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074574
CAS číslo: 122775-35-3