N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5810-1G
OR5810-5G
APOSOR5810-1GEA
4860
CZK
APOSOR5810-1G
APOSOR5810-5G
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide 98%
N-Benzyl-3-bromo-4-methylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₁₄H₁₄BrNO₂S Bod tání: 98…101 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07363832 CAS číslo: 850429-67-3 |