Tisk…
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5809-1G OR5809-25G OR5809-5G
APOSOR5809-1GEA 3030 CZK
APOSOR5809-1G APOSOR5809-25G APOSOR5809-5G
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide 96%
N-Benzyl-3-bromobenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₂BrNO₂S
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363821
CAS číslo: 625470-36-2