Tisk…
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5806-25G OR5806-5G
APOSOR5806-25GEA 5460 CZK
APOSOR5806-25G APOSOR5806-5G
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MW: 290,1768 g/mol
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363829
CAS číslo: 214210-14-7