Tisk…
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5805-1G OR5805-25G OR5805-5G
APOSOR5805-1GEA 3440 CZK
APOSOR5805-1G APOSOR5805-25G APOSOR5805-5G
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((3-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363827
CAS číslo: 871269-12-4