3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5804-1G
OR5804-5G
APOSOR5804-1GEA
4010
CZK
APOSOR5804-1G
APOSOR5804-5G
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₈BrNO₂S Bod tání: 62…66 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07363818 CAS číslo: 153435-79-1 |