Tisk…

Methyl-3-amino-2-methylbenzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester

OR5797-100G OR5797-25G
APOSOR5797-100GEA 2400 CZK
APOSOR5797-100G APOSOR5797-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Methyl-3-amino-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Bod varu: 300 °C
Hustota: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211328
CAS číslo: 18583-89-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR