Tetrachloroterephthalic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5794-10G
OR5794-1G
OR5794-5G
OR5794-25G
APOSOR5794-10GEA
11180
CZK
APOSOR5794-10G
APOSOR5794-1G
APOSOR5794-5G
APOSOR5794-25G
Tetrachloroterephthalic acid
Tetrachloroterephthalic acid
Vzorec:
C₈H₂Cl₄O₄ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
2136-79-0 |