(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
OR5793-100G
OR5793-25G
OR5793-500G
APOSOR5793-100GEA
1040
CZK
APOSOR5793-100G
APOSOR5793-25G
APOSOR5793-500G
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Vzorec:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH MW: 205.04 Bod varu: 316 Bod tání: 128…131 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004318 CAS číslo: 19719-28-9 EINECS: 243-248-7 |