2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine
OR5792-100G
OR5792-500G
APOSOR5792-100GEA
910
CZK
APOSOR5792-100G
APOSOR5792-500G
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Vzorec:
C₆H₁₀N₄O MW: 154.17 g/mol Bod tání: 162…166 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00585858 CAS číslo: 5248-39-5 |