Tisk…
2-(Aminosulphonyl)-N,N-dimethylnicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Dimethyl-2-sulphamoylnicotinamide
OR5789-1G OR5789-25G OR5789-5G
APOSOR5789-1GEA 622 CZK
APOSOR5789-1G APOSOR5789-25G APOSOR5789-5G
2-(Aminosulphonyl)-N,N-dimethylnicotinamide
2-(Aminosulphonyl)-N,N-dimethylnicotinamide
Vzorec: C₈H₁₁N₃O₃S
MW: 229,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265507
CAS číslo: 112006-75-4
EINECS: 413-440-7