Tisk…
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5784-100G OR5784-25G OR5784-5G
APOSOR5784-100GEA 8930 CZK
APOSOR5784-100G APOSOR5784-25G APOSOR5784-5G
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Vzorec: C13H13N3O4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02947731
CAS číslo: 89392-03-0