Tisk…
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
OR5781-100G OR5781-25G OR5781-5G OR5781-500G
APOSOR5781-100GEA 0 CZK
APOSOR5781-100G APOSOR5781-25G APOSOR5781-5G APOSOR5781-500G
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
2-Methanesulphonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₄S
MW: 218,23 g/mol
Bod tání: 129…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672151
CAS číslo: 113583-35-0