Tisk…
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5780-1G OR5780-5G
APOSOR5780-1GEA 2280 CZK
APOSOR5780-1G APOSOR5780-5G
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid 98%
2-Formyl-4-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₅BO₃S
Bod tání: 270…272 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03002365
CAS číslo: 175592-59-3