Tisk…
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5779-1G OR5779-5G
APOSOR5779-1GEA 6980 CZK
APOSOR5779-1G APOSOR5779-5G
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₅BClNO₃
Bod tání: 148…152 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD34824970
CAS číslo: 850589-48-9