Tetrabromothiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Perbromothiophene
OR5778-100G
OR5778-25G
OR5778-500G
APOSOR5778-100GEA
3940
CZK
APOSOR5778-100G
APOSOR5778-25G
APOSOR5778-500G
Tetrabromothiophene 98%
Tetrabromothiophene
Vzorec:
C₄Br₄S MW: 399.73 Bod varu: 324…327 °C Bod tání: 113…118 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005419 CAS číslo: 3958-03-0 EINECS: 223-554-7 |