Tisk…
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5777-1G OR5777-5G
APOSOR5777-1GEA 2280 CZK
APOSOR5777-1G APOSOR5777-5G
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene 98%
4-Chloro-2-ethoxy-1-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02625956
CAS číslo: 29604-25-9