Tisk…
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Benzylcarbamoyl)-3-chlorophenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(N-benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5775-1G OR5775-5G
APOSOR5775-1GEA 4100 CZK
APOSOR5775-1G APOSOR5775-5G
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₁₄H₁₃BClNO₃
MW: 289,5200 g/mol
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363769
CAS číslo: 850589-42-3