Tisk…
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5772-1G OR5772-5G
APOSOR5772-1GEA 6220 CZK
APOSOR5772-1G APOSOR5772-5G
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid 96%
2-Acetamido-5-bromoisonicotinic acid
Vzorec: C₈H₇BrN₂O₃
Bod tání: 258…262 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363802
CAS číslo: 871269-03-3