Tisk…
2-Methoxynicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5771-1G OR5771-5G OR5771-10G
APOSOR5771-1GEA 662 CZK
APOSOR5771-1G APOSOR5771-5G APOSOR5771-10G
2-Methoxynicotinonitrile 98%
2-Methoxynicotinonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂O
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363804
CAS číslo: 7254-34-4