Tisk…
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5769-100G OR5769-25G OR5769-5G
APOSOR5769-100GEA 6850 CZK
APOSOR5769-100G APOSOR5769-25G APOSOR5769-5G
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Bod tání: 280…284 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363801
CAS číslo: 104612-36-4