Tisk…
3-Acetamido-5-bromobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5768-1G OR5768-25G OR5768-5G
APOSOR5768-1GEA 3060 CZK
APOSOR5768-1G APOSOR5768-25G APOSOR5768-5G
3-Acetamido-5-bromobenzoic acid 98%
3-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Vzorec: C₉H₈BrNO₃
Bod tání: 282…284 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01098204
CAS číslo: 78238-11-6