Tisk…
5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5766-1G OR5766-5G
APOSOR5766-1GEA 622 CZK
APOSOR5766-1G APOSOR5766-5G
5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂O
Bod tání: 219…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363806
CAS číslo: 405224-22-8