Tisk…
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Boronobenzoyl)piperidine-4-carboxylic acid, 4-(1-Carbonyl-4-carboxypiperidine)benzeneboronic acid
OR5765-1G OR5765-5G
APOSOR5765-1GEA 5490 CZK
APOSOR5765-1G APOSOR5765-5G
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Carboxypiperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₆BNO₅
MW: 277,0800 g/mol
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363784
CAS číslo: 850593-02-1