Tisk…
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Nitro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid
OR5764-1G OR5764-25G OR5764-5G
APOSOR5764-1GEA 622 CZK
APOSOR5764-1G APOSOR5764-25G APOSOR5764-5G
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 98%
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₅
MW: 184,11 g/mol
Bod tání: 244…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05669267
CAS číslo: 6854-07-5