Tisk…
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Carbamoyl-3-chlorophenyl)boronic acid, 4-(Aminocarbonyl)-3-chlorobenzeneboronic acid, 4-Aminocarbonyl-3-chlorophenylboronic acid
OR5761-1G OR5761-5G
APOSOR5761-1GEA 5490 CZK
APOSOR5761-1G APOSOR5761-5G
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BClNO₃
MW: 199,40 g/mol
Bod tání: 152…158 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363777
CAS číslo: 850589-52-5