Tisk…
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
OR5757-5G OR5757-250MG
APOSOR5757-5GEA 5200 CZK
APOSOR5757-5G APOSOR5757-250MG
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03030039
CAS číslo: 73776-25-7