Tisk…
Di-tert-butyl azodicarboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
OR5753-100G OR5753-25G OR5753-5G
APOSOR5753-100GEA 1490 CZK
APOSOR5753-100G APOSOR5753-25G APOSOR5753-5G
Di-tert-butyl azodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl azodicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄
MW: 230.26
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00015001
CAS číslo: 870-50-8
EINECS: 212-769-9