Tisk…
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% vodný roztok
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pyruvicaldehyde, Pyruvic aldehyde
OR5752-100G OR5752-500G OR5752-1KG
APOSOR5752-100GEA 1450 CZK
APOSOR5752-100G APOSOR5752-500G APOSOR5752-1KG
Pyruvaldehyde (methylglyoxal) 40% vodný roztok
Pyruvaldehyde (methylglyoxal)
Vzorec: C₃H₄O₂
MW: 72.06
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006960
CAS číslo: 78-98-8
EINECS: 201-164-8