Tisk…
3-Mercaptohexyl acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5751-1G OR5751-5G OR5751-10G
APOSOR5751-1GEA 817 CZK
APOSOR5751-1G APOSOR5751-5G APOSOR5751-10G
3-Mercaptohexyl acetate 95%
3-Mercaptohexyl acetate
Vzorec: C₈H₁₆O₂S
Bod varu: 240 °C/570mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792516
CAS číslo: 136954-20-6