Tisk…
2-Iodopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5750-100G OR5750-25G
APOSOR5750-100GEA 6450 CZK
APOSOR5750-100G APOSOR5750-25G
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Vzorec: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Bod varu: 52 °C/0,9mmHg
Hustota: 1,928 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00464928
CAS číslo: 5029-67-4