Tisk…
2-Amino-6-chloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
OR5749-100G OR5749-25G
APOSOR5749-100GEA 2570 CZK
APOSOR5749-100G APOSOR5749-25G
2-Amino-6-chloropyridine 98%
2-Amino-6-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234068
CAS číslo: 45644-21-1