Tisk…
2-Bromo-6-chloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5747-100G OR5747-25G
APOSOR5747-100GEA 15710 CZK
APOSOR5747-100G APOSOR5747-25G
2-Bromo-6-chloropyridine 98%
2-Bromo-6-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Bod tání: 90…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00181262
CAS číslo: 5140-72-7