Tisk…
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5746-25G OR5746-5G OR5746-100G
APOSOR5746-25GEA 7110 CZK
APOSOR5746-25G APOSOR5746-5G APOSOR5746-100G
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₉H₉NO₅
Bod tání: 148…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683865
CAS číslo: 2486-66-0