Tisk…
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5744-1G OR5744-250MG
APOSOR5744-1GEA 3740 CZK
APOSOR5744-1G APOSOR5744-250MG
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
1-(Piperidin-3-ylcarbonyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O
MW: 196,29 g/mol
Bod varu: 120…125 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01716373
CAS číslo: 40576-21-4