Tisk…
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5741-5G OR5741-1G OR5741-250MG
APOSOR5741-5GEA 6550 CZK
APOSOR5741-5G APOSOR5741-1G APOSOR5741-250MG
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Bod tání: 162…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059558
CAS číslo: 5657-70-5