Tisk…
3-Acetylthiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
OR5739-5G
APOSOR5739-5GEA 1040 CZK
APOSOR5739-5G
3-Acetylthiophene 98%
3-Acetylthiophene
Vzorec: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Bod varu: 208…210 °C/748mmHg
Bod tání: 57…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005468
CAS číslo: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4