Tisk…
2-Chlorobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanol
OR5737-100G OR5737-25G
APOSOR5737-100GEA 705 CZK
APOSOR5737-100G APOSOR5737-25G
2-Chlorobenzyl alcohol 98%
2-Chlorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇ClO
Bod varu: 227 °C
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004604
CAS číslo: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7