5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl (6-bromopyridin-3-yl)carbamate, 5-Amino-2-bromopyridine, 5-BOC protected
OR5734-1G
OR5734-250MG
APOSOR5734-1GEA
827
CZK
APOSOR5734-1G
APOSOR5734-250MG
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine
Vzorec:
C₁₀H₁₃BrN₂O₂ Bod tání: 124…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07363808 CAS číslo: 218594-15-1 |