Tisk…
2,4,6-Tribromotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5732-100G OR5732-25G OR5732-5G
APOSOR5732-100GEA 5290 CZK
APOSOR5732-100G APOSOR5732-25G APOSOR5732-5G
2,4,6-Tribromotoluene 98%
2,4,6-Tribromotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₃
Bod varu: 290 °C
Bod tání: 67…70 °C
Hustota: 2,479 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013527
CAS číslo: 6320-40-7
EINECS: 228-672-2